Arsenic ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1005-100ML E1132-100ML
HONCE1005-100MLEA 68.46 EUR
HONCE1005-100ML HONCE1132-100ML
Arsenic ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de arsénico
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).