Bismuth ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1010-100ML
E1137-100ML
HONCE1010-100MLEA
102
EUR
HONCE1010-100ML
HONCE1137-100ML
Bismuth ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bismuto
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).