Dysprosium ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE1018-100MLEA 108.33 EUR
HONCE1018-100ML
Dysprosium ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de disprosio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).