Gallium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1022-100ML E1149-100ML
HONCE1022-100MLEA 98.41 EUR
HONCE1022-100ML HONCE1149-100ML
Gallium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de galio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).