Holmium ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1027-100ML
E1154-100ML
HONCE1027-100MLEA
154
EUR
HONCE1027-100ML
HONCE1154-100ML
Holmium ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de holmio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).