Lithium ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1032-100ML E1109-100ML E1229-100ML
HONCE1032-100MLEA 77.6 EUR
HONCE1032-100ML HONCE1109-100ML HONCE1229-100ML
Lithium ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de litio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).