Manganese ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1035-100ML
E1111-100ML
E1162-100ML
HONCE1035-100MLEA
77.6
EUR
HONCE1035-100ML
HONCE1111-100ML
HONCE1162-100ML
Manganese ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de manganeso
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).