Sodium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1037-100ML E1113-100ML E1164-100ML E1233-100ML
HONCE1037-100MLEA 75.31 EUR
HONCE1037-100ML HONCE1113-100ML HONCE1164-100ML HONCE1233-100ML
Sodium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de sodio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).