Niobium ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1038-100ML E1165-100ML
HONCE1038-100MLEA 101 EUR
HONCE1038-100ML HONCE1165-100ML
Niobium ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de niobio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).