Phosphorus ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1042-100ML E1114-100ML E1237-100ML
HONCE1042-100MLEA 68.46 EUR
HONCE1042-100ML HONCE1114-100ML HONCE1237-100ML
Phosphorus ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de fósforo
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).