Platinum ICP Standard, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE1046-100MLEA 292.64 EUR
HONCE1046-100ML
Platinum ICP Standard, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de platino
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).