Ruthenium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1050-100ML E1177-100ML
HONCE1050-100MLEA 0 EUR
HONCE1050-100ML HONCE1177-100ML
Ruthenium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rutenio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).