Scandium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1053-100ML E1180-100ML
HONCE1053-100MLEA 125.65 EUR
HONCE1053-100ML HONCE1180-100ML
Scandium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de escandio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).