Terbium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1060-100ML
E1187-100ML
HONCE1060-100MLEA
150
EUR
HONCE1060-100ML
HONCE1187-100ML
Terbium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de erbio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).