Zinc ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1071-100ML E1128-100ML E1198-100ML E1265-100ML
HONCE1071-100MLEA 75.31 EUR
HONCE1071-100ML HONCE1128-100ML HONCE1198-100ML HONCE1265-100ML
Zinc ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de zinc
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).