Aluminium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1301-100ML E1370-100ML
HONCE1301-100MLEA 93.84 EUR
HONCE1301-100ML HONCE1370-100ML
Aluminium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de aluminio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).