Chromium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1312-100ML
E1380-100ML
HONCE1312-100MLEA
93.84
EUR
HONCE1312-100ML
HONCE1380-100ML
Chromium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cromo
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).