Cesium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1313-100ML E1381-100ML
HONCE1313-100MLEA 111 EUR
HONCE1313-100ML HONCE1381-100ML
Cesium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cesio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).