Dysprosium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1315-100ML
E1383-100ML
HONCE1315-100MLEA
111
EUR
HONCE1315-100ML
HONCE1383-100ML
Dysprosium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de disprosio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).