Erbium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1316-100ML
E1384-100ML
HONCE1316-100MLEA
111
EUR
HONCE1316-100ML
HONCE1384-100ML
Erbium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de erbio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).