Europium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1317-100ML
E1385-100ML
HONCE1317-100MLEA
111
EUR
HONCE1317-100ML
HONCE1385-100ML
Europium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de europio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).