Germanium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1321-100ML E1389-100ML
HONCE1321-100MLEA 111 EUR
HONCE1321-100ML HONCE1389-100ML
Germanium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de germanio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).