Lithium ICP and ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1329-100ML E1397-100ML
HONCE1329-100MLEA 96.7 EUR
HONCE1329-100ML HONCE1397-100ML
Lithium ICP and ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de litio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).