Sodium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1334-100ML
E1402-100ML
HONCE1334-100MLEA
96.7
EUR
HONCE1334-100ML
HONCE1402-100ML
Sodium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de sodio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).