Palladium ICP and ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1340-100ML
E1408-100ML
HONCE1340-100MLEA
198
EUR
HONCE1340-100ML
HONCE1408-100ML
Palladium ICP and ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de paladio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).