Rhenium ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1344-100ML
E1412-100ML
HONCE1344-100MLEA
205
EUR
HONCE1344-100ML
HONCE1412-100ML
Rhenium ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de renio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).