Samarium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1352-100ML
E1420-100ML
HONCE1352-100MLEA
125
EUR
HONCE1352-100ML
HONCE1420-100ML
Samarium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de samario
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).