Tin ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1353-100ML
E1421-100ML
HONCE1353-100MLEA
93.84
EUR
HONCE1353-100ML
HONCE1421-100ML
Tin ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de estaño
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).