Strontium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1354-100ML
E1422-100ML
HONCE1354-100MLEA
96.7
EUR
HONCE1354-100ML
HONCE1422-100ML
Strontium ICP & ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de estroncio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).