Tantalum ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1355-100ML
E1423-100ML
HONCE1355-100MLEA
111
EUR
HONCE1355-100ML
HONCE1423-100ML
Tantalum ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tántalo
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).