Thulium ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1360-100ML E1429-100ML
HONCE1360-100MLEA 136 EUR
HONCE1360-100ML HONCE1429-100ML
Thulium ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de tulio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).