Tungsten ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1363-100ML E1432-100ML
HONCE1363-100MLEA 111 EUR
HONCE1363-100ML HONCE1432-100ML
Tungsten ICP and ICP-MS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de tungsteno
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).