Arsenic(III) ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1500-100ML E1504-100ML
HONCE1500-100MLEA 121 EUR
HONCE1500-100ML HONCE1504-100ML
Arsenic(III) ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de arsénico
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).