Arsenic(V) ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1501-100ML
E1505-100ML
HONCE1501-100MLEA
121
EUR
HONCE1501-100ML
HONCE1505-100ML
Arsenic(V) ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de arsénico
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).