Selenium(IV) ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1503-100ML
E1507-100ML
HONCE1503-100MLEA
121
EUR
HONCE1503-100ML
HONCE1507-100ML
Selenium(IV) ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de selenio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).