Chromium(VI) ICP standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1512-100ML E1513-100ML
HONCE1512-100MLEA 116.79 EUR
HONCE1512-100ML HONCE1513-100ML
Chromium(VI) ICP standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cromo
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).