Bismuth AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4011-100ML E4011-500ML
HONCE4011-100MLEA 30.52 EUR
HONCE4011-100ML HONCE4011-500ML
Bismuth AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de bismuto
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).