Dysprosium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4024-100ML E4024-500ML
HONCE4024-100MLEA 64.6 EUR
HONCE4024-100ML HONCE4024-500ML
Dysprosium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de disprosio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).