Erbium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4025-100ML
E4025-500ML
HONCE4025-100MLEA
62.69
EUR
HONCE4025-100ML
HONCE4025-500ML
Erbium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de erbio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).