Gallium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4029-100ML
E4029-500ML
HONCE4029-100MLEA
85.8
EUR
HONCE4029-100ML
HONCE4029-500ML
Gallium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de galio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).