Germanium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4031-100ML
E4031-500ML
HONCE4031-100MLEA
63.4
EUR
HONCE4031-100ML
HONCE4031-500ML
Germanium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de germanio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).