Iridium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4036-100ML
E4036-500ML
HONCE4036-100MLEA
186.72
EUR
HONCE4036-100ML
HONCE4036-500ML
Iridium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de iridio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).