Lanthanum AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4039-100ML E4039-500ML E4040-100ML E4040-500ML
HONCE4039-100MLEA 36 EUR
HONCE4039-100ML HONCE4039-500ML HONCE4040-100ML HONCE4040-500ML
Lanthanum AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de lantano
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).