Lithium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4041-100ML E4041-500ML
HONCE4041-100MLEA 35.3 EUR
HONCE4041-100ML HONCE4041-500ML
Lithium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de litio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).