Manganese AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4044-100ML
E4044-500ML
E4045-100ML
E4045-500ML
HONCE4044-100MLEA
34.1
EUR
HONCE4044-100ML
HONCE4044-500ML
HONCE4045-100ML
HONCE4045-500ML
Manganese AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de manganeso
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).