Neodymium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4052-100ML E4052-500ML
HONCE4052-100MLEA 41.25 EUR
HONCE4052-100ML HONCE4052-500ML
Neodymium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de neodimio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).