Nickel AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE4053-100MLEA 33.15 EUR
HONCE4053-100ML HONCE4053-500ML
Nickel AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de níquel
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).