Phosphorus AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4054-100ML E4054-500ML E4114-100ML
HONCE4054-100MLEA 33.02 EUR
HONCE4054-100ML HONCE4054-500ML HONCE4114-100ML
Phosphorus AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de fósforo
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).