Rubidium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4059-100ML
E4059-500ML
HONCE4059-100MLEA
31.5
EUR
HONCE4059-100ML
HONCE4059-500ML
Rubidium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de rubidio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).