Rhodium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4061-100ML E4061-500ML
HONCE4061-100MLEA 400 EUR
HONCE4061-100ML HONCE4061-500ML
Rhodium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rodio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).